LAVA Multirisk Jackets
Multirisk, Schwarz/grau, S, Regular
Artikelnr. ALSW1030951-S
Anbieter: ALSICO
Springe zu:
Product Details & Documents
Comfortable, multirisk jacket in inherent flame retardant fabric.
- Modern fit
- Upstanding rounded collar
- Front closure with hidden studs
- ECO design
- Inside zipped pocket
- 2 large side pockets with flap and hidden press studs
- Long sleeves with elasticated sleeve cuffs
- Piping in accent colour orange
Industrial launderable.
Zertifizierung: Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC1; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 1 A1; EN 13034 +A1.
Dokumente
International Body measurements - Alsico size chart
Weitere Produktdetails
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:S
- Passform:Regular
- Typ:Multirisk
- Farbe:Schwarz/grau
- Seq:08
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:ALSW1030951-S
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
- Riskobereich:Flammfest|Antistatisch
- Einsatzbereiche / Verwendung:Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:260 g/m²