AuftragsverfolgungKontakt
NAPOLI Baseballjacken
NAPOLI Baseballjacken
Stretch, Grün, M, Regular
Artikelnr. ALSW1036814-M
Anbieter:   ALSICO
NAPOLI Baseballjacken
Artikelnr. ALSW1036814-M
Anbieter:  ALSICO
NAPOLI Baseballjacken
NAPOLI Baseballjacken
Stretch, Grün, M, Regular
Preis
57,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die coole Baseballjacke bietet einen professionellen Look ohne Kompromisse beim Komfort. Der Stoff ist mit der Alsiflex-Technologie ausgestattet, die eine einzigartige Kombination aus Stretch, Nachhaltigkeit und Leistung bietet.
  • Vorne mit Reißverschluss schließbar
  • Kragen, Manschetten und Bund aus recyceltem Rippstoff
  • 2 große Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf
  • Stifttasche auf dem linken Ärmel
Industriell waschbar.
Certifications: Oeko-Tex® Standard 100.
Documents
Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    M
  • Passform:
    Regular
  • Typ:
    Stretch
  • Farbe:
    Grün
  • Seq:
    35
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    ALSW1036814-M
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Industrie|Mechanischer Schutz
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    265 g/m²