Containers with Sloping Base
Container with sloping base, 200 L, Edelstahl 316L
Artikelnr. SAMPA616-200
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
These drums which incorporate a sloping base allow the container to drain completely.
- Made from 316L stainless steel
- Includes lid, clamp and silicone seal
- Other seals available
- Ferrule for easy emptying
- Handles enable easy transportation
The Sampling Systems range of containers with sloping base ensures that material can be completely drained from within and include a ferrule at the base for easy emptying. They have a mirror polish finish for easy cleaning.
Spezifikationen
- Kapazität:200 L
- Bezeichnung:Container with sloping base
- Material:Edelstahl 316L
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.