AuftragsverfolgungKontakt
Containers with Sloping Base | Avantor
Containers with Sloping Base
Container with sloping base, 100 L, Edelstahl 316L
Artikelnr. SAMPA616-100
Anbieter:   Sampling Systems
Containers with Sloping Base
Artikelnr. SAMPA616-100
Anbieter:  Sampling Systems
Containers with Sloping Base
Containers with Sloping Base
Container with sloping base, 100 L, Edelstahl 316L
Preis
2 520,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These drums which incorporate a sloping base allow the container to drain completely.
  • Made from 316L stainless steel
  • Includes lid, clamp and silicone seal
  • Other seals available
  • Ferrule for easy emptying
  • Handles enable easy transportation
The Sampling Systems range of containers with sloping base ensures that material can be completely drained from within and include a ferrule at the base for easy emptying. They have a mirror polish finish for easy cleaning.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    100 L
  • Bezeichnung:
    Container with sloping base
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.