PTFE Bottles
50 ml, PTFE bottle, PTFE
Artikelnr. SAMPA125-50
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE bottles are perfect for storing liquids.
- Made from 100% PTFE
- Conforms to both FDA and USP class VI requirements
- Crevice free interior
- Heavy wall construction
- Suitable for use up to 280 °C
PTFE bottles are ideal for storing and are made from 100% PTFE giving them excellent chemical resistance. They are suitable for low temperature use (up to 280 °C) and include both bottle and cap.
Spezifikationen
- Kapazität:50 ml
- Bezeichnung:PTFE bottle
- Material:PTFE
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.