AuftragsverfolgungKontakt
Liquid Dip Samplers | Avantor
Liquid Dip Samplers
Liquid Dip sampler, Edelstahl 316L, 100 ml
Artikelnr. SAMP5175A-100
Anbieter:   Sampling Systems
Liquid Dip Samplers
Artikelnr. SAMP5175A-100
Anbieter:  Sampling Systems
Liquid Dip Samplers
Liquid Dip Samplers
Liquid Dip sampler, Edelstahl 316L, 100 ml
Preis
396,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The stainless steel liquid dip sampler is used to collect a wide variety of liquid samples from the surface.
  • Made from high quality and chemically resistant 316L stainless steel
  • Different sizes available
  • Convenient hands-free emptying feature
Once the sample has been collected, the liquid dip sampler can simply be pushed against the container allowing for the liquid to be easily emptied.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    100 ml
  • Bezeichnung:
    Liquid Dip sampler
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.