[EN]LONG R3 IGF-I (FD) 5 MG 1 * 5 mg
Artikelnr. SPEC10-1010-5R
Lieferant: Spectrum Laboratories
Frequently Bought Together
Cyclohexanon, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Lieferant: Merck
Pyridin, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
n-Hexan ≥95%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Tetrahydrofuran ≥99,9% Unstabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Dimethylsulfoxid ≥99,9% USP, Multikompendial, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Dimethylsulfoxid ≥99,7%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
n-Octan 97%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ethylendiamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Petroleumbenzin, 60…80 °C, Puriss. p.a., hoch kochend, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Wasser, CHROMASOLV™ für die LC-MS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
1-Chlorbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Bortrifluorid-Methanol-Komplex 10% in Methanol, Supelco®
Lieferant: Merck
2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals