PrimeLab Pulverreagenz: Dose mit 10g PL Nitrite HR 1 1 * 5 g
Catalog # WTIDPLPOW10NITRIHR
Supplier: WATER ID PRIMELAB
PrimeLab Pulverreagenz: Dose mit 10g PL Nitrite HR 1 1 * 5 g
Catalog # WTIDPLPOW10NITRIHR
Supplier: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Teststreifen, Nitrat/Nitrit, Dosatest
Supplier: VWR Chemicals
Formaldehyd 4% stabilisiert, gepuffert (pH 7,0 ±0,1)
Supplier: VWR Chemicals
Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Supplier: Merck
Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Supplier: Merck
Immersion oil for microscopy, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Schnelltests, Gesamthärte-Test, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Nitrat-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
1-Octansulfonsäure Natriumsalz ≥98%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, Pulverbeutel zur Bestimmung von Chlor, Reagenzien für Photometer
Supplier: VWR Chemicals
TRITON X100/ SULPHURIC ACID MIX 1 * 10 L
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS
Testsätze, photometrisch, CSB, LCK Küvetten-Tests
Supplier: Hach
Testkits, photometrisch, Nitrat, LCK, Küvettentest
Supplier: Hach