50 TABLETTEN NITRITE HR 1 PHOTOMETER 1 * 50 ST
Catalog # WTIDTBSHNIHR150
Supplier: WATER ID PRIMELAB
50 TABLETTEN NITRITE HR 1 PHOTOMETER 1 * 50 ST
Catalog # WTIDTBSHNIHR150
Supplier: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Ammoniaklösung 25%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Supplier: Merck
Teststreifen, Peroxid, Dosatest
Supplier: VWR Chemicals
Ammoniaklösung ∼32%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Ameisensäure ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Supplier: VWR Chemicals
Chlor-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Testsätze, CSB-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Supplier: Merck
Testsätze, Tenside, Spectroquant®, Supelco®
Supplier: Merck
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Paraffin, Erstarrungspunkt: 54 - 56 °C, Q Path® für die Mikroskopie
Supplier: VWR Chemicals
Ammonium-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Teststreifen, Peroxid, QUANTOFIX®
Supplier: MACHEREY-NAGEL
TRITON X100/ SULPHURIC ACID MIX 1 * 10 L
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS