10ML REAGENT GRADE METHANOL 1 * 10 mL
Artikelnr. WTIDPTT-METHA
Lieferant: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Testsätze, CSB-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Testsätze, Ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Quaternäre Ammonium-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Chlor-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Formaldehyd 36% in wässriger Lösung stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Testsätze, Phosphat, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Natriumhydroxid 30% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Kjeldahl-Tabletten
Lieferant: VWR Chemicals
Reagents for Phosphate Determination using Lovibond® MD photometers
Lieferant: Lovibond
Acid Red 183 30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY