20G PL PHOSPHONATE 2 (285 TESTS) 1 * 20 g
Artikelnr. WTIDPLPOW20PPHON2
Lieferant: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
UltraClear® für die Histologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Ammoniaklösung ∼32%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Quaternäre Ammonium-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Reagents for hydrazine determination using Lovibond® MD photometers
Lieferant: Lovibond
EOSIN RAL 555 1 * 2,5 L
Lieferant: RAL
[EN]TARTRAZINE 2.5MG/ML IN DMSO 1 * 100 mL
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Lieferant: Hach
Reagents for Phosphate Determination using Lovibond® MD photometers
Lieferant: Lovibond
Glycin (USP, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharma-Qualität 1 * 1.000 g
Lieferant: PanReac AppliChem
NEISSERS SOLUTION II FOR MICROSCOPY 1 * 100 mL
Lieferant: Roth Carl
Acid Red 183 30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY