30ML PL NICKEL HR 2 (150 TESTS) 1 * 30 mL
Artikelnr. WTIDPL30NICKHR2
Lieferant: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Testsätze, Nitrit, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Kjeldahl-Tabletten
Lieferant: VWR Chemicals
Trifluoressigsäure ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Total Iron Test Strips, Dosatest, VWR®
Lieferant: VWR Chemicals
EOSIN RAL 555 1 * 1 L
Lieferant: RAL
VWR®, Teststreifen, Chlorid, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Ameisensäure ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Copper test strips, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Reagents for Merck photometers, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Puffertabletten nach Weise, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Testsätze, Chlor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Lieferant: VWR Chemicals
Testkits, photometrisch, Nitrat, LCK, Küvettentest
Lieferant: Hach
TRITON X100/ SULPHURIC ACID MIX 1 * 10 L
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS
Reagents for hydrazine determination using Lovibond® MD photometers
Lieferant: Lovibond