30ML PL DPD 3 C (250 TESTS) 1 * 30 mL
Artikelnr. WTIDPL30DPD3C
Lieferant: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Natriumhydroxid 30% (w/w) in wässriger Lösung, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Ammoniaklösung ∼32%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
ADF Volumetrische Lösung zur Analyse von Tierfutter (NF V18-122)
Lieferant: VWR Chemicals
1-Octansulfonsäure Natriumsalz ≥98%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Teststreifen, Peroxid, QUANTOFIX®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettentests, Nitrat
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
COD photometric test kits, Test’n Tube
Lieferant: Hach
METHYLENE BLUE RAL 555 AQUEOUS SOL. 2.5L 1 * 2,5 L
Lieferant: RAL
Sulphorhodamine 101 ~95 % (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Testsätze, photometrisch, CSB, LCK Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
Testkits, photometrisch, Nitrat, LCK, Küvettentest
Lieferant: Hach
Natriumhydroxid ≥98,0% (durch Acidimetrie), Plätzchen ACS, ISO zur Analyse
Lieferant: PanReac AppliChem
Reagents for hydrazine determination using Lovibond® MD photometers
Lieferant: Lovibond