100 X 25 TUBETESTS COD LR (0 - 150 MG/L) 1 * 2.500 Vial
Artikelnr. WTIDCOD-79-LR-100
Lieferant: WATER ID PRIMELAB
100 X 25 TUBETESTS COD LR (0 - 150 MG/L) 1 * 2.500 Vial
Artikelnr. WTIDCOD-79-LR-100
Lieferant: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
UltraClear® für die Histologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Testsätze, Tenside, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Sulfit-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Nickel-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Schiff-Reagenz für die Histologie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Paraffin, Erstarrungspunkt: 54 - 56 °C, Q Path® für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Schnelltests, Chlor-Test MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Ammoniaklösung 28%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, OCT Embedding matrix for frozen sections
Lieferant: VWR Chemicals
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Lieferant: VWR Chemicals
Testkits, photometrisch, Nitrat, LCK, Küvettentest
Lieferant: Hach
Testsätze, photometrisch, CSB, LCK Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
Testkits, photometrisch, Ammonium, LCK, Küvettentest
Lieferant: Hach
Test kits, photometrisch, Zink, LCK- und LCS-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
TRITON X100/ SULPHURIC ACID MIX 1 * 10 L
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS
Nitrit VHR L, 500 ml
Lieferant: Lovibond
Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Lieferant: Hach