200 X 25 TUBETESTS COD HR (0-15000 MG/L) 1 * 5.000 Vial
WTIDCOD-17-HR-200
Frequently Bought Together
Natriumhydroxid -Lösung 10%, AnalaR NORMAPUR®
: VWR Chemicals
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
: VWR Chemicals
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
: VWR Chemicals
Ammoniaklösung 25%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
ACCUSPIN™-Zentrifugenröhrchen, steril, Polypropylen
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Testkassetten für Urin
: SURESCREEN
VISOCOLOR® Kolorimetrischer Test, Cyanursäure
: MACHEREY-NAGEL
Natriumhydroxid, wasserfrei ≥98%, Plätzchen, Reagenzqualität
: Honeywell Chemicals