pH-Sensor, Memosens CPS61E
Product Details & Documents
Memosens 2.0 Glassensor für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und für Bioreaktoren in der Biotech-Industrie.
- Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und schafft eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Dienste
- Die außergewöhnliche Genauigkeit und Reproduzierbarkeit des Sensors helfen Ihnen, den pH-Wert im optimalen Bereich zu halten, um maximale Produkterträge zu erzielen
- Eine spezielle Glasmembran und ein Referenzsystem machen den Sensor CIP/SIP- und autoklavierbeständig (bis zu 140°C/284°F) und bietet maximale Langzeitstabilität
- Der Sensor sichert Ihre Produktqualität durch zertifizierte Biokompatibilität nach USP Klasse VI, FDA-Konformität der benetzten Teile, VO 1935/2004-Konformität, keine Zytotoxizität, Bioreaktivität oder Materialien auf Tierbasis
- Maximale Prozesssicherheit durch die kontaktlose, induktive Signalübertragung
- Reduzierte Betriebskosten durch minimierte Prozessausfallzeiten und verlängerte Sensorlebensdauer
Halten Sie den pH-Wert im optimalen Bereich und maximieren Sie Ihre Produktausbeute mit Memosens CPS61E. Sein robustes Design und seine Langzeitstabilität gewährleisten äußerst genaue und reproduzierbare Messwerte, selbst nach CIP/SIP oder Autoklavieren. CPS61E verfügt über die digitale Memosens 2.0-Technologie und bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten für eine vorausschauende Wartung. Der Sensor widersteht Feuchtigkeit und ermöglicht eine Vorkalibrierung im Labor. Dies verbessert die Prozessintegrität und erhöht die Prozessverfügbarkeit.
Memosens CPS61E misst den pH-Wert in: Biotech- und Pharmaindustrie; Bioreaktoren/Fermentern: Prozessüberwachung in der Enzymproduktion; Bioreaktoren/Fermentern: Überwachung des Kulturwachstums; Lebensmittel und Getränke; CIP/SIP-Anwendungen.
Ein Pharma-Konformitätszertifikat mit der angegebenen Sensorseriennummer ist verfügbar.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Memosens CPS61E pH-Sensor, 120 mm, 0 - 14 pH, 0...100 °C, 0,8...7 bar (abs), sterilisierbar bis zu 140 °C; EN 61326-1; EN 61326-2-3; EN IEC 63000; UKCA; Zulassung für nicht explosionsgefährdete Bereiche
- Cat. No.:662-2462
- Bereich:0 - 14 pH, 0...100 °C, 0,8...7 bar (abs) , sterilisierbar bis zu 140 °C (Anwendungsbereich)
- Sensortyp:Hygienische Ausführung, Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30k
- Reference system:Pressurised, 1 ceramic junction, ion trap, 3 M KCl, Ag/AgCl
- Anschluss:Memosens