AuftragsverfolgungKontakt
Laboratory Glassware Washers, Without Drying System | Avantor
Laboratory Glassware Washers, Without Drying System
Laboratory glassware washers, 60 cm wide, without drying system, with second peristaltic pump for liquid detergent
Artikelnr. SMEGGW0260-S0-00J
Anbieter:   SMEG
Laboratory Glassware Washers, Without Drying System
Artikelnr. SMEGGW0260-S0-00J
Anbieter:  SMEG
Laboratory Glassware Washers, Without Drying System
Laboratory glassware washers, 60 cm wide, without drying system, with second peristaltic pump for liquid detergent
Preis
5 720,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The color touch display enables simple and intuitive daily operation. The compact design of the interface ensures the operator a full range of information, including specific programs for every need. In addition, thanks to the ECO program, it is possible to activate a washing cycle with a lower water and energy impact than traditional cycles.
  • Single swing door in stainless steel
USB input enables convenient and efficient laboratory data recording, as well as immediate connection to PC via software for diagnostics, cycle customisation and timely data analysis.
GW1260 model: Washing chamber in stainless steel AISI316
GW0260 model: Washing chamber in stainless steel AISI304
Applications: Laboratory, pharmaceutical, agro-food, small laboratories.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Laboratory glassware washers, 60 cm wide, without drying system, with second peristaltic pump for liquid detergent
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    SMEGGW0260-S0-00J
  • Geräuschpegel:
    <50 dBA
  • Modell:
    GW0260-S0-00J
  • Stromzufuhr:
    3N AC 400 V - 50 Hz
  • B×T×H:
    600×600×850 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SMEGWD-EC-1
    Einphasiger, elektrischer Anschluss
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT - 98,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SMEGWD-LANI2
    Datenkommunikationskarte, LAN-Ethernet-Anschluss ermöglicht Überwachung und Kommunikation von jedem Zugriffspunkt im LAN-Netzwerk
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 433,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SMEGWD-PRINTE2
    Externer Drucker
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 774,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SMEGWD-232PRINT
    Serial port RS232, for external printer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 126,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SMEGWD-EC-3
    Three-phase electric connection without neutral
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 106,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.