Masterflex® Ismatec® Pressure lever cassette with inserts PVDF, 4/pk
Artikelnr. MFLX78001-97
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Wählen Sie neue Kassetten abhängig vom Material, Schlauchtyp und Druckkapazitäten.
- Standard des Konstruktionsmaterials ist POM-C oder optional PVDF
Es gibt zwei unterschiedliche Kassettengrößen. Die Click-N-Go-Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Schläuchen in Systemen, in denen ein Gegendruck von bis zu 1 bar auf die Schläuche ausgeübt wird. Das Design des Druckhebels ermöglicht Systemdrücke bis zu 1.5 bar.
- Bezeichnung:Druckhebelkassette mit Einsätzen PVDF, 4/Pck
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- VE:4