ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pressure lever cassette with inserts POM, 4/pk
Artikelnr. MFLX78001-91
Masterflex® Ismatec® Pressure lever cassette with inserts POM, 4/pk
Artikelnr. MFLX78001-91
Über diesen Artikel
Wählen Sie neue Kassetten abhängig vom Material, Schlauchtyp und Druckkapazitäten.
  • Standard des Konstruktionsmaterials ist POM-C oder optional PVDF
Es gibt zwei unterschiedliche Kassettengrößen. Die Click-N-Go-Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Schläuchen in Systemen, in denen ein Gegendruck von bis zu 1 bar auf die Schläuche ausgeübt wird. Das Design des Druckhebels ermöglicht Systemdrücke bis zu 1.5 bar.
  • Bezeichnung:
    Druckhebelkassette mit Einsätzen POM, 4/Pck
  • Seq:
    09
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    4
Pressure lever cassettes with inserts
Produktinformationen
Frequently Bought Together