[EN]REPROSIL CHIRAL MIF 5 µM 250 X 20 MM 1 * 1 ST
MAISR65.MIF.S2520
Frequently Bought Together
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC-Säulen, 5 µm
: Avantor
VWR®, Manuelle Bördel- und Öffnungszangen
: VWR Collection
Avantor® ACE® C8, HPLC-Säulen, 5 µm
: Avantor
Avantor® ACE® C18, HPLC-Säulen, 3 µm
: Avantor
Avantor® ACE® C18, HPLC-Säulen, 5 µm
: Avantor
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC-Säulen, 3 µm
: Avantor
SafetyCaps, V2.0, GL 45, präparativ
: S.C.A.T.
VWR®, Schraubkappen für Fläschchen mit Kurzgewindefläschchen ND9
: VWR Collection
Chromatography Tubing, Stainless Steel
: Avantor
Screw caps for screw neck vials, N 18 and N 20
: MACHEREY-NAGEL
HPLC columns, PLRP-S
: VARIAN
TSKgel® gel filtration columns, PW-type
: TOSOH Bioscience
GC-Säulen, Ultra Inert, J&W DB-WAX
: Agilent
Manual crimping tools, standard version
: MACHEREY-NAGEL
[EN]SEAT ASSEMBLY PEEK 0.12MM 1 * 1 ST
: Agilent