Filterspitzen
Spitzen mit erweiterter Länge, universelle Passform, niedrige Retention, 10 µl, +, +, 96/Rack
Artikelnr. BITX63300754
Anbieter: BIOTIX
Springe zu:
Product Details & Documents
Dieses Sortiment an sterilen Filterpipettenspitzen verfügt über die effizientesten Aerosolfiltereinheiten der Branche und verhindert zuverlässig die Übertragung von Aerosolen.
- Zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen
- Spitzen aus S3 Polymer mit probensparender Oberfläche, damit es nicht zu Verzögerungen kommt: Spitzen halten praktisch keine Flüssigkeiten zurück, sodass Benutzer wirklich genaue Probenmengen abgeben können
- ESP™-Nachladesystem ermöglicht das Nachladen von 10 Schalen in nur 90 Sekunden: Spart Zeit, Laborfläche und schont die Umwelt
Ideal für die Durchführung selbst der empfindlichsten Tests.
Spezifikationen
- Verpackt:96/Rack
- Steril:+
- Volumen:10 µl
- Seq:05
- Spitzentyp:Spitzen mit erweiterter Länge, universelle Passform, niedrige Retention
- Filter:+
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.