Über diesen Artikel
Vielseitige Pumpe für Prozessanwendungen - mit intuitiver Touchscreen-Bedienoberfläch und verbesserter Verbindung.
- Leistungsstarke, platzsparende Laufwerke akzeptieren alle I/P-Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
- Kapazitiver 17,8 cm (7") TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung mit einem großen Betrachtungswinkel
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
- Mit Online-Firmware-Updates können Sie die Verbesserungen der Laufwerksmerkmale und -funktionen voll ausschöpfen
- Benutzerzugriff auf drei Ebenen – gibt Ihnen die Möglichkeit zu bestimmen, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf Kontinuierlicher Lauf, Volumendosierungs- und Zeitdosierungsmodi – Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
- Dieser Antrieb bietet einen breiten Durchflussbereich von 0,0006 bis 19 LPM, anpassbar an eine Vielzahl von Anwendungen und Arbeitsabläufen – stapeln Sie bis zu zwei Pumpenköpfe für erweiterten Durchfluss
- Das Antriebsgehäuse besteht aus Edelstahl 316 – IP 66- und NEMA 4X-zertifiziert für Abspülungen
Diese Masterflex® I/P® MasterSense® Antriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle, verlässliche Leistung, alles in auf einer effizienten Grundfläche. Open-head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Genauigkeit von ±0,1% bei der Drehzahlregelung mit einem Turndown-Verhältnis von 6000 zu 1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense MP1-Adapterkit für Einmalanwendungen und die wiederverwendbaren Druckaufnehmer MasterSense MP30 für die wiederholte Verwendung.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
- Maximale Durchflussrate:19000 ml/min
- Leistung:115/230 VAC
- Cloud-verbunden:Ja
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:0,0006 L/min
- Pump series:I/P
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:I/P® MasterSense® Antrieb mit EtherNet/IP™ und MasterflexLive®, Gehäuse aus 16 Edelstahl - IP 66 und NEMA 4x-zertifiziert für Abspülungen
- Höhe:346 mm (13,6") mm
- Länge:356 mm (14")
- Seq:6
- Environmentally Preferable:
- Modell:77421-00
- Anti-Tropf:Ja
- Digital dispensing:Ja
- Drive IP rating:IP 66
- Max. flow rate per channel:19000 ml/min
- Min. RPM:0,1 U/min
- Open-head sensor:Ja
- Remote I/O:EtherNet/IP, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Type of pump heads accepted:I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P Hochleistung
- Washdown capable:Ja
- Sensor input:Druck, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):±0,2 % des Messbereichs
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Breite:260 mm (10,2")
- Gehäusematerial:Stainless steel
- Electrical plug type:AU
- Max. RPM:650 rpm