AuftragsverfolgungKontakt
Erlenmeyer flasks, wide neck | Avantor
Erlenmeyer flasks, wide neck
250 ml, 140 mm, 85 mm, 50 mm
Artikelnr. SMIT25/250
Anbieter:   SMITH SCIENTIFIC
Erlenmeyer flasks, wide neck
Artikelnr. SMIT25/250
Anbieter:  SMITH SCIENTIFIC
Erlenmeyer flasks, wide neck
250 ml, 140 mm, 85 mm, 50 mm
Preis
106,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With beaded rim and graduation.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    85 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    140 mm
  • Seq:
    03
  • Hals A-Ø:
    50 mm