[EN]1 COMPONENT HG 0.01MOL/L IN HCL 5 1 * 1 L
Artikelnr. CMPLRM0931521L
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]1 COMPONENT HG 0.01MOL/L IN HCL 5 1 * 1 L
Artikelnr. CMPLRM0931521L
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Formaldehyd 4% stabilisiert, gepuffert (pH 7,0 ±0,1)
Lieferant: VWR Chemicals
Peressigsäure-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Teststreifen, Peroxid, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid, Plätzchen, rein, Supelco®
Lieferant: Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Natriumhypochlorit (3,5% Cl₂) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Wasserstoffperoxid 6% (w/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Immersion oil for microscopy, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Schnelltests, Gesamthärte-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Ammonium-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
pH-Indikatorpapier, 1 - 14, Rota
Lieferant: VWR Chemicals
Quaternäre Ammonium-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck