STAMMOPUR RD5 1 * 2 L
Artikelnr. BAND827
Lieferant: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together
Methanol (15 - < 30%) (30:70) % (v/v), LiChrosolv®, Supelco®
Lieferant: Merck
Toluol ≥99,90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Dichlormethan stabilisiert, EMPLURA®
Lieferant: Merck
iso-Hexan ≥85% (durch GC, Isomerengemisch) für die Gaschromatographie, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Chloroform 99+% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Methanol ≥99,8% (durch GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
N,N-Dimethylformamid ≥99,9%, CHROMASOLV™ für die Headspace-Gaschromatographie, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Methanol ≥99,7% (durch GC), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
2-Hexanon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
n-Pentan, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch) Gemisch aus Isomeren ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,8% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Flüssigchromatographie, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Cyclopentan für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimethylacetamid 99.5+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Tetrachlorethylen 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Dichlormethan 99.6% stabilisiert ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific