AuftragsverfolgungKontakt
Modulares Korbsystem | Avantor
Modulares Korbsystem
Modulares Korbsystem Typ 20, Fase 20×20 mm, Abmessungen: 110×105×50 mm
Artikelnr. ELMA1119922
Anbieter:   ELMA SCHMIDBAUER
Modulares Korbsystem
Artikelnr. ELMA1119922
Anbieter:  ELMA SCHMIDBAUER
Modulares Korbsystem
Modulares Korbsystem
Modulares Korbsystem Typ 20, Fase 20×20 mm, Abmessungen: 110×105×50 mm
Preis
49,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Modulares Korbsystem für Elmasonic P, Elmasonic Select und EASY Serie Ultraschallbäder.
  • Edelstahl mit Kunststoffgriffen (10 to 120 und 180 bis 300) oder Rilsan-Beschichtung (150)
  • Ergonomische Griffe
  • Autoklavierbar
  • Bajonettlöcher im Boden zur Befestigung von Halterungen (z. B. Elma Pin, Silikonhalterung-Bodenkamm)
  • Quadratische Öffnungen in den Seitenwänden zur Befestigung von Silikonhalterungen
Loch Bodendurchmesser (mm): 11×15
Loch Seitendurchmesser (mm): 10×10
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Modulares Korbsystem Typ 20, Fase 20×20 mm, Abmessungen: 110×105×50 mm
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    ELMA1119922
  • Modell:
    Typ 20
  • B×T×H:
    110×105×50 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA3000006018
    Abdeckung für runden Korb, Edelstahl, Ext.Ø×H: 64×2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 14,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA3000006013
    Runder Korb mit Unterteilungen in 4 Fächer, Edelstahl, ⅓ Höhe, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 36,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA3000006012
    Runder Korb ohne Unterteilungen, Edelstahl, ⅓ Höhe, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 22,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA3000006016
    20×4 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 18,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA3000006014
    Runder Korb mit Unterteilungen in 5 Fächer, Edelstahl, ⅓ Höhe, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 41,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA3000006017
    21×12 mm, Int.Ø×H: 18×11 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 14,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA3000009104
    Runder Korb ohne Unterteilungen, Edelstahl, ¹/₁ Höhe, Ext.Ø×H: 64×42 mm, Int.Ø×H: 60×41 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 41,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA3000006015
    Runder Korb mit Unterteilungen in 9 Fächer, Edelstahl, ⅓ Höhe, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 64,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125227
    Level-Set Typ L, Loch Ø 11×15 mm, Edelstahl, 250×195×1 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 33,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125228
    Level-Set Typ XL Loch Ø 11×15 mm, Edelstahl, 285×250×1 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 36,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125213
    Elma Pin 10×0772, Kunststoff, Ext.Ø×H: 25×55 mm, Int.Ø×H: 5×40 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125209
    Elma Pin 10×0509, schwarz, Kunststoff, Ext.Ø×H: 30×35 mm, Int.Ø×H: 20×20 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125210
    Elma Pin 10×0158, Kunststoff, Ext.Ø×H: 50×40 mm, Int.Ø×H: 40×25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125216
    Elma Pin 10×0021R, Kunststoff, Ext.Ø×H: 25×55 mm, Int.Ø×H: 15×40 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125221
    Trennwand-Set S hoch. 2 Sets für Korbgrößen: 40/60/100/120/180 und 4 Sets für Korbgrößen: 80/300, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 105×90×1 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 41,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1124042
    Elma Starter-Set (enthält: 3× je Elma Pin 0741 und 0772 pro Set, 2× je Elma Pin 0509, 0158, 0767, 0613 und 0614, 0021R und 0001R pro Set, 2× Silikonhalter Seitenkamm und Bodenkamm je pro Set)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 51,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125208
    Silikonhalterung-Set (10), Ext.Ø×H: 20×20 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125219
    Halter-Set, Edelstahl
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 41,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125226
    Level-Set Typ M, Loch Ø 11×15 mm, Edelstahl, 255×105×1 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125214
    Elma Pin 10×0741, Kunststoff, Ext.Ø×H: 25×30 mm, Int.Ø×H: 4×15 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125215
    Elma Pin 10×0001R, Kunststoff, Ext.Ø×H: 40×75 mm, Int.Ø×H: 30×65 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125223
    Trennwand-Set M. 2 Sets für Korbgrößen: 100/120, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 200×60×1 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 36,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125217
    Silikonhalterung 10×Bodenkamm-Set, 105×10×35 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 62,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125220
    Trennwand-Set S niedrig. 1 Set für Korbgrößen: 20; 2 Sets für Korbgrößen: 30/40/60/100/120/180 und 4 Sets für Korbgrößen: 80/150/300, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 105×50×1 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 26,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125222
    Trennwand-Set L niedrig. 4 Sets für Korbgrößen: 150, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 200×90×1 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 36,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125224
    Trennwand-Set L hoch. 2 Sets für Korbgrößen: 180/300, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 255×130×1 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 41,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125218
    Silikonhalterung 10×Seitenkamm-Set, 150×10×45 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 62,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125212
    Elma Pin 10×0613 und 0614, Kunststoff, Ext.Ø×H: 55×45 mm und 75×45 mm, Int.Ø×H: 0,35×25 mm und 25×25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 51,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125211
    Elma Pin 10×0767, Kunststoff, Ext.Ø×H: 85×65 mm, Int.Ø×H: 50×35 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ELMA1125225
    Level-Set Typ S mit einer Korbladung, Loch Ø 11×15 mm, Edelstahl, 195×105×1 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 18,00 €