[EN]MIXTURE 4 COMPONENTS 1 * 250 mL
Artikelnr. CMPLRM087462L25
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Trifluoressigsäure ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Testsätze, Phosphat, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Teststreifen, Peroxid, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid ≥98%, Plätzchen, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid 98,5-100,5%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Testsätze, Nitrit, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Testsätze, Nitrat, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®, rein für die Stickstoffbestimmung
Lieferant: VWR Chemicals
Testsätze, Ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Ammoniaklösung 28%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, OCT Embedding matrix for frozen sections
Lieferant: VWR Chemicals
Test kits, photometrisch, Nitrit, LCK-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
Testsätze, photometrisch, CSB, LCK Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
Reagenzienbeutel, Testsätze für Hach® Instrumente
Lieferant: Hach