Ammoniaklösung
200 L
Artikelnr. SPCMAM180-200LTBL
Anbieter: Spectrum Chemical
Springe zu:
Product Details & Documents
Strong Ammonia Solution, NF has many uses such as in topical pharmaceutical solutions destined for treating insect bites. All Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Synonyme: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
- CAS Nummer:1336-21-6
- Formel:NH₃
- MDL-Nummer:MFCD00066650
- Molekulargewicht:35.05 g/mol
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- VE:200 L
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.