2-METHYLANTHRAQUINONE 1 * 100 g
Artikelnr. APOSOR8722-100G
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Essigsäureethylester wasserfrei, 99,8% 1 * 2 L
Lieferant: Merck
Dimethylsulfoxid, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
2,5-Di-tert-butylhydrochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
2,2,4-Trimethylpentan ≥99% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Trifluoressigsäure 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimethylformamid, wasserfrei ≥99,8%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Chloroform ≥99,5% stabilisiert
Lieferant: Honeywell Chemicals
Tetrahydrofuran ≥99,0% enthält Inhibitor, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Chloroform ≥99,8% stabilisiert ACS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Dimethylsulfoxid, wasserfrei ≥99,8%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2,2,4-Trimethylpentan 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1,2-Dichlorbenzol 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Acetonitril 99.9%, ECD getestet für die Rückstandsanalyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Chloroform ≥99,8% stabilisiert ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
PETROLEUM ETHER 40-60°C 1 * 5 L
Lieferant: Roth Carl
Aceton, für GC Plus, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Methanol ≥99,8% ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99,0% ACS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals