3,4-DIHYDROXYPHENACYL CHLORIDE 1 * 5 g
Catalog # APOSOR52074-5G
Supplier: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Dichlormethan ≥98% stabilisiert, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Hexan (Isomerengemisch), TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
n-Heptan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol eurodenaturiert ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
2,2,4-Trimethylpentan ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, rein
Supplier: VWR Chemicals
Chloroform ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Tetrahydrofuran ≥99,9% Unstabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Glycerin 87% 86%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, Supelco®
Supplier: Merck
2-Propanol, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Supplier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Essigsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Methanol ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Ethylendiamin ≥99,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals