ETHYL 2,5-DICHLOROBENZOATE 1 * 25 g
Artikelnr. APOSOR4529-25G
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Iodmethan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Dimethylsulfoxid, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
N-HEPTANE 95% CHROMAR HPLC 2,5 DM3 1 * 2,5 L
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
1,4-Dioxan ≥99% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4-Methyl-2-pentanon 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Wasser mit 0,1% (v/v) Essigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Benzonitril 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2-Propanol ≥99,8% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, Flüssigkeit
Lieferant: PanReac AppliChem
Diethylether, wasserfrei 99+% stabilisiert ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1-Butanol ≥99,4% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ethanol absolut, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
n-Hexan 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
Ethylbenzol 99.8%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific