1-[3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOR 1 * 5 g
Artikelnr. APOSOR360025-5G
Lieferant: Apollo Scientific
1-[3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOR 1 * 5 g
Artikelnr. APOSOR360025-5G
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,5%, TechniSolv®, rein
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Lieferant: VWR Chemicals