(S)-1-BOC-3-(AMINOMETHYL)PYRROLIDINE 1 * 10 g
Artikelnr. APOSOR307045-10G
Lieferant: Apollo Scientific
(S)-1-BOC-3-(AMINOMETHYL)PYRROLIDINE 1 * 10 g
Artikelnr. APOSOR307045-10G
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Toluol ≥99,90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,5%, TechniSolv®, rein
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol eurodenaturiert ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Glycerin 85% Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Xylol (Isomerengemisch) ≥98,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
n-Hexan, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, Supelco®
Lieferant: Merck
Formamid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals