2,2,5-TRIMETHYL-1,3-DIOXANE-4,6-DIONE 1 * 5 g
Artikelnr. APOSOR315239-5G
Lieferant: Apollo Scientific
2,2,5-TRIMETHYL-1,3-DIOXANE-4,6-DIONE 1 * 5 g
Artikelnr. APOSOR315239-5G
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Wasser, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Petroleumbenzin, 40…60 °C, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
Lieferant: VWR Chemicals
Cyclohexan, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Lieferant: Merck
Ethylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Tetrachlorethylen, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Lieferant: Merck
Anilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Methanol, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Kaliumbromid, Uvasol® für die IR-Spektrophotometrie, Supelco®
Lieferant: Merck
Petroleumbenzin, 40…80 °C, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Dichlormethan ≥99,5% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
2,2,4-Trimethylpentan ≥99,8% (GC, bezogen auf die Trockenmasse), PESTINORM® Supra Trace
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,5%, TechniSolv®, rein
Lieferant: VWR Chemicals
Dimethylsulfoxid, extra trocken über Molekularsieb 99.7+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2-Propanol 99.5+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
n-Heptan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O)
Lieferant: VWR Chemicals