2-PHENOXYPROPANOIC ACID 1 * 5 g
Artikelnr. APOSOR12736-5G
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Wasser, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, Flüssigkeit
Lieferant: PanReac AppliChem
tert-Butylmethylether ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Dimethyl sulphoxide (DMSO),?99,9 %, Ph. Eur., USP 1 * 500 mL
Lieferant: Roth Carl
p-Toluidin, Supelco®
Lieferant: Merck
1-Hexanol 98%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Toluol 99.8+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
[EN]TERT. BUTANOL FOR HPLC 99,5% 1 * 1 L
Lieferant: Merck
Petroleumbenzin 40 - 60C zur Pestizidanalyse 1 * 2,5 L
Lieferant: PanReac AppliChem
Ethylenglycol ≥99% (durch GC), rein
Lieferant: PanReac AppliChem
Pyridin, extra trocken über Molekularsieb 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
DIMETHYL SULFOXIDE (USP, BP, PH. EUR.) 1 * 190 L
Lieferant: PanReac AppliChem
N-HEPTANE 1 * 1 L
Lieferant: Roth Carl
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.4 M in Wasser für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific