Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kämpferol | Avantor

Kämpferol

Bottle, 250 mg
Artikelnr. APOSBISN0318-250MG
Anbieter:   Apollo Scientific
Kämpferol
Artikelnr. APOSBISN0318-250MG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  520-18-3
Kämpferol

Bottle, 250 mg

CAS Nummer:  520-18-3
Preis
218,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
  • CAS Nummer:520-18-3
  • Formel:C₁₅H₁₀O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00016938
  • Molekulargewicht:286.24 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    250 mg

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.