AuftragsverfolgungKontakt
Propidiumiodid | Avantor
Propidiumiodid
Bottle, 50 mg
Artikelnr. APOSBIP4355-50MG
Reizend
Gesundheit
Anbieter:   Apollo Scientific
Propidiumiodid
Artikelnr. APOSBIP4355-50MG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  25535-16-4
Propidiumiodid
Bottle, 50 mg
CAS Nummer:  25535-16-4
Preis
154,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Fluorescent staining compound.
Synonyme:  3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
  • CAS Nummer:25535-16-4
  • Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • MDL-Nummer:MFCD00011921
  • Molekulargewicht:668.4 g/mol
  • Schmelzpunkt:220…225 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:247-081-0
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    50 mg
Spezifikationen