4'-NITRO-[1,1'-BIPHENYL]-4-CARBOXYLIC AC 1 * 5 g
Catalog # APOSOR315357-5G
Supplier: Apollo Scientific
4'-NITRO-[1,1'-BIPHENYL]-4-CARBOXYLIC AC 1 * 5 g
Catalog # APOSOR315357-5G
Supplier: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Petroleumbenzin, 60…80 °C, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Supplier: Merck
Toluol ≥99,8% (durch GC), ChromAR® für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™
Supplier: MACRON AVANTOR BRAND
Glycerin ≥99%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ethylbenzol 99.8%, rein
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Dimethylsulfoxid, extra trocken über Molekularsieb 99.7+%, AcroSeal®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
ETHYL ACETATE EXTRA PURE, DAC, N. F. 1 * 100 L
Supplier: Honeywell Chemicals
Methanol 99.8% für die HPLC
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Chloroform ≥99,5% stabilisiert
Supplier: Honeywell Chemicals
Dodecyltrimethylammoniumbromid, Supelco®
Supplier: Merck
Tetramethylammoniumhydroxid 25% (w/w) in Methanol
Supplier: Thermo Fisher Scientific
n-Pentan, wasserfrei 99+%, reinst
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Pyridin, extra trocken über Molekularsieb 99.5%, AcroSeal®
Supplier: Thermo Fisher Scientific