N-METHYL-1-(METHYLTHIO)-2-NITROETHENAMIN 1 * 5 g
Artikelnr. APOSOR0602-5G
Lieferant: Apollo Scientific
N-METHYL-1-(METHYLTHIO)-2-NITROETHENAMIN 1 * 5 g
Artikelnr. APOSOR0602-5G
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
n-Heptan, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Isohexan (Isomerengemisch), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Methanol ≥99,5% (durch GC), EMPROVE® ESSENTIAL NF, Ph. Eur., BP, JPE, reinst geeignet für die Verwendung als Excipient, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ethylenglycol ≥99% (durch GC), rein
Lieferant: PanReac AppliChem
Iodmethan stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimethylacetamid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, wasserfrei stabilisiert für die Grignard-Reaktion
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pyridin ≥99,5% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1-Pentanol 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
tert-Butanol ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
p-Xylol 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Methanol bio-basiert ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,9%, CHROMASOLV™ für die LC-MS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Petroleumbenzin, 35…60 °C ACS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals