L-LYSINE METHYL ESTER DIHYDROCHLORIDE 1 * 25 g
Artikelnr. APOSOR903330-25G
Lieferant: Apollo Scientific
L-LYSINE METHYL ESTER DIHYDROCHLORIDE 1 * 25 g
Artikelnr. APOSOR903330-25G
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol, SupraSolv® für die GC-MS
Lieferant: Merck
Ethanol 96% (v/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
n-Hexan ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
n-Pentan ≥99,5% (GC, bezogen auf die Trockenmasse), PESTINORM® Supra Trace
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Chloroform ≥99,8% stabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
tert-Butanol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, CHROMASOLV™, Gradienten-Qualität für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals