(-)-DIACETYL-D-TARTARIC ANHYDRIDE 1 * 5 g
Catalog # APOSOR472039-5G
Supplier: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Wasser mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Supplier: VWR Chemicals
Methylcyclohexan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
2-Propanol, SupraSolv® für die Gaschromatographie, Supelco®
Supplier: Merck
tert-Butylmethylether, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Supplier: Merck
1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
Wasser USP, JP, Ph. Eur., gereinigt
Supplier: VWR Chemicals
Diisopropylether 98+% stabilisiert, rein
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Diethylether ≥99,8% enthält Inhibitor, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
N,N-Dimethylformamid, extra trocken über Molekularsieb 99.8%, AcroSeal®
Supplier: Thermo Fisher Scientific