1-(FLUORO(PYRROLIDIN-1-YL)METHYLENE)PYRR 1 * 5 g
APOSPC904997-5G
Frequently Bought Together
Cyclohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Tetrahydrofuran, extra trocken über Molekularsieb 99.5% stabilisiert, AcroSeal®
: Thermo Fisher Scientific
o-Xylol ≥99,0% (durch GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
Cyclohexan 99+% für die Spektroskopie
: Thermo Fisher Scientific
tert-Butanol ≥99%
: Thermo Fisher Scientific
Wasser, CHROMASOLV™ für die LC-MS, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
Cyclohexan, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
: Thermo Fisher Scientific
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, wasserfrei stabilisiert für die Grignard-Reaktion
: Thermo Fisher Scientific
1-Butanol für die HPLC
: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan ≥97,0% (durch GC), CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals