THALIDOMIDE-O-ACETAMIDO-C4-AMINE HCL SAL 1 * 100 mg
Catalog # APOSBIPC1014-100MG
Supplier: Apollo Scientific
THALIDOMIDE-O-ACETAMIDO-C4-AMINE HCL SAL 1 * 100 mg
Catalog # APOSBIPC1014-100MG
Supplier: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
n-Pentan ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, Supelco®
Supplier: Merck
Glycerin USP, Ph. Eur., BP
Supplier: VWR Chemicals
Glycerin ≥97%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Cyclohexan
Supplier: Roth Carl
Tetrahydrofuran, wasserfrei 99.9% stabilisiert, reinst
Supplier: Thermo Fisher Scientific
1,2-Dichlorethan 99+%, rein
Supplier: Thermo Fisher Scientific
2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Supplier: VWR Chemicals
Toluol ≥99,5% ACS
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ethanol absolut (unversteuert) ≥99,8%, Puriss. p.a. ACS, A15, ohne Additiv, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Cyclohexan für die Analyse von Pestizidrückständen
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Diethylether ≥99,8% enthält Inhibitor, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Ethanol (unversteuert) in Wasser ≥70% (v/v) Ph. Helv., Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Pyridin, extra trocken über Molekularsieb 99.5%, AcroSeal®
Supplier: Thermo Fisher Scientific