VILDAGLIPTIN O-?-D-GLUCURONIDE 1 * 2 mg
Artikelnr. APOSBICL2346-2MG
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Essigsäureethylester wasserfrei, 99,8% 1 * 2 L
Lieferant: Merck
Toluol, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Benzylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
2,5-Di-tert-butylhydrochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Ethanol (unversteuert) ~96%, Puriss. p.a. ACS, ohne Additiv prima fine spirit, F15 (nicht vergällt), Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
N,N-Dimethylacetamid 99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
FAM Benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Sinapinsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Aceton, extra trocken 99.8%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Chloroform ≥99,5% stabilisiert
Lieferant: Honeywell Chemicals
Methanol ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Cyclohexan ≥99,7%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals