3-O-(2-ACETAMIDO-2-DEOXY-?-D-GLUCOPYRANO 1 * 1 mg
Catalog # APOSBICL2063-1MG
Supplier: Apollo Scientific
3-O-(2-ACETAMIDO-2-DEOXY-?-D-GLUCOPYRANO 1 * 1 mg
Catalog # APOSBICL2063-1MG
Supplier: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Ethanol eurodenaturiert ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Dichlormethan ≥99,5% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Glycerin 85% Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,5%, TechniSolv®, rein
Supplier: VWR Chemicals
Ethylmethylketon ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Supplier: VWR Chemicals