METHYL 2-ISOPROPOXY-4,5-DIMETHYLBENZOATE 1 * 500 mg
Artikelnr. APOSOR71045-500MG
Lieferant: Apollo Scientific
METHYL 2-ISOPROPOXY-4,5-DIMETHYLBENZOATE 1 * 500 mg
Artikelnr. APOSOR71045-500MG
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Dimethylsulfoxid, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Aceton, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals