ETHYL 6-CHLORO-4-HYDROXY-8-(TRIFLUOROMET 1 * 250 mg
Catalog # APOSPC110091-250MG
Supplier: Apollo Scientific
ETHYL 6-CHLORO-4-HYDROXY-8-(TRIFLUOROMET 1 * 250 mg
Catalog # APOSPC110091-250MG
Supplier: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Acetonitril, wasserfrei (max. 0,001% H₂O) ≥99,8%
Supplier: VWR Chemicals
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Toluol ≥99,5% ACS
Supplier: Thermo Fisher Scientific
2,2,4-Trimethylpentan ≥99% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Petroleumbenzin 40 - 60C zur Pestizidanalyse 1 * 2,5 L
Supplier: PanReac AppliChem
Terpentinöl
Supplier: Roth Carl
Acetonitril 99.9%, ECD getestet für die Rückstandsanalyse
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Wasser mit 0,1% (v/v) Essigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Supplier: VWR Chemicals
Ethylbenzol 99.8%, rein
Supplier: Thermo Fisher Scientific
n-Pentan 98%, Reagenzqualität
Supplier: Honeywell Chemicals
Methanol ≥99,8% für die LC-MS
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Nitrobenzol 99+% ACS
Supplier: Thermo Fisher Scientific