3-PICOLINE-4-BORONIC ACID HYDROCHLORIDE 1 * 250 mg
Artikelnr. APOSOR907473-250MG
Lieferant: Apollo Scientific
3-PICOLINE-4-BORONIC ACID HYDROCHLORIDE 1 * 250 mg
Artikelnr. APOSOR907473-250MG
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Aceton, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Tetrahydrofuran ≥99,9% Unstabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
n-Hexan ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
n-Hexan, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, Supelco®
Lieferant: Merck
Xylol (Isomerengemisch) ≥98,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Toluol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals