2,4-DICHLORO-1-ISOPROPYLBENZENE 1 * 500 mg
Artikelnr. APOSOR71043-500MG
Lieferant: Apollo Scientific
2,4-DICHLORO-1-ISOPROPYLBENZENE 1 * 500 mg
Artikelnr. APOSOR71043-500MG
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Ethanol absolut, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Lieferant: Merck
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Dichlormethan ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Glycerin 85% Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Chloroform ≥99,8% stabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
n-Hexan, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, Supelco®
Lieferant: Merck
Dichlormethan ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals