2-(3-FLUORO-2-METHOXY-5-(TRIFLUOROMETHYL 1 * 500 mg
Catalog # APOSPC99073-500MG
Supplier: Apollo Scientific
2-(3-FLUORO-2-METHOXY-5-(TRIFLUOROMETHYL 1 * 500 mg
Catalog # APOSPC99073-500MG
Supplier: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
1,2-Dimethoxyethan wasserfrei, 99,5% 1 * 2 L
Supplier: Merck
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Acetonitril 99.9%, ECD getestet für die Rückstandsanalyse
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Petroleumbenzin 40 - 60C zur Pestizidanalyse 1 * 2,5 L
Supplier: PanReac AppliChem
2,2,4-Trimethylpentan 99.5% zur Analyse
Supplier: Thermo Fisher Scientific
1,2-Dichlorbenzol 99+% für die HPLC
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Chloroform 99,0-99,4% (durch GC) stabilisiert, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99+% stabilisiert, rein
Supplier: Thermo Fisher Scientific
1-Propanol ACS für die Spektroskopie
Supplier: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan
Supplier: Roth Carl
n-Hexan 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Supplier: MACRON AVANTOR BRAND
Dimethyl sulphoxide (DMSO),?99,9 %, Ph. Eur., USP 1 * 500 mL
Supplier: Roth Carl